Thiamin Hydrochlorid, Millipore®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08181.0025 1.08181.0250
1.08181.0025EA 50.3 EUR InStock
1.08181.0025 1.08181.0250
Thiamin Hydrochlorid, Millipore®
Thiamin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Melting Pt: 252 °C
Dichte: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012780
CAS-Nummer: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge