Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lactose Monohydrat, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., NF, Spezialqualität geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, für die Tablettierung, SAFC®

Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


1.08195.9029 1.08195.9525
1.08195.9029EA 0 EUR InStock
1.08195.9029 1.08195.9525
Lactose Monohydrat, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., NF, Spezialqualität geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, für die Tablettierung, SAFC®
Lactose Monohydrat


Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Melting Pt: 223 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge