Thorin Indikator zur Sulfatitration, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.08294.0005
1.08294.0005EA 96.8 EUR InStock
1.08294.0005
Thorin Indikator zur Sulfatitration, Supelco®
Thorin
Formel: C₁₆H₁₁AsN₂Na₂O₁₀S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003888
CAS-Nummer: 3688-92-4
EINECS: 222-993-1
UN: 3465
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 576.3 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
pH 6.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
Storage +5...+30 °C
Absorption maximum λmax. (Propan-2-ol) 480 - 490 nm
Suitability as indicator Passes test
Identity Passes test
For Sulfate titration
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge