Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

o-Toluidin analytisches Reagens, Supelco®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ100

1.08310.0250
1.08310.0250EA 79.3 EUR InStock
1.08310.0250
o-Toluidin analytisches Reagens, Supelco®
o-Toluidin


Formel: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Siedepunkt: 200
Melting Pt: < –15 °C
Dichte: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 85
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007730
CAS-Nummer: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09674
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 15 g/l (20 °C)
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 200 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.18 hPa (20 °C)
Refractive Index 85 °C
Explosion Limit 1.5 - 7.5 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7.4 (H2O, 20 °C) Aqueous solution
Ignition Point 480 °C
Saturation concentration 0.9 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge