Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Toluol, EMPLURA®, reinst, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.08323.1000 1.08323.2500 1.08323.6025 1.08323.9950 1.08323.9190 1.08323.9011
1.08323.1000EA 42.5 EUR InStock
1.08323.1000 1.08323.2500 1.08323.6025 1.08323.9950 1.08323.9190 1.08323.9011
Toluol, EMPLURA®, reinst, Supelco®
Toluol
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues


Formel: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Siedepunkt: 110.6
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 4
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=7b8a82c36ede4fc1e8822a573f5ce08743569a24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge