L-Tryptophan, EMPROVE® EXPERT JPC, BP, Ph. Eur., extra_pure excipient_suitable, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.08396.1000
1.08396.1000EA 3670 EUR InStock
1.08396.1000
L-Tryptophan, EMPROVE® EXPERT JPC, BP, Ph. Eur., extra_pure excipient_suitable, SAFC®
L(-)-Tryptophan
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204.23 g/mol
Melting Pt: 290
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064340
CAS-Nummer: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge