Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Titriplex® II (EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)) 99,4-100,6% (durch komplexometrische Analyse) ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.08417.0100 1.08417.0250 1.08417.1000
1.08417.0100EA 59.4 EUR InStock
1.08417.0100 1.08417.0250 1.08417.1000
Titriplex® II (EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)) 99,4-100,6% (durch komplexometrische Analyse) ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)


Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Siedepunkt: 614 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 220 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=15eb2547498d5f068ba2138ce087d18477dbbf7f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) 99.4 - 100.6 %
Identity (IR-spectrum) conforms
Appearance White to almost white, fine crystalline to crystalline powder.
in ammonia insoluble components ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Ca (Calcium) ≤ 10 ppm
Fe (Iron) ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 5 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤ 0.1 %
Sulfated ash ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer) ≤ 0.2 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge