Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Harnstoff ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


MQ200

1.08487.0500 1.08487.1000 1.08487.5000 1.08487.9026 1.08487.9025
1.08487.0500EA 55.5 EUR InStock
1.08487.0500 1.08487.1000 1.08487.5000 1.08487.9026 1.08487.9025
Harnstoff ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Harnstoff


Formel: NH₂CONH₂
MW: 60.06 g/mol
Siedepunkt: 197
Melting Pt: 132.7
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008022
CAS-Nummer: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=62455afae7c29355c4ff33e9ad370faf78b9c80c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 590 g/l (20 °C)
Melting Point 133 °C
Molar Mass 60.06 g/mol
Bulk Density 720 - 760 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge