Zink, Granulat, EMSURE® ISO analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.08780.0500 1.08780.1000
1.08780.0500EA 127 EUR InStock
1.08780.0500 1.08780.1000
Zink, Granulat, EMSURE® ISO analytisches Reagens, Supelco®
Zinc
*1 AOX Enrichment Set  1.00678.0001 and AOX Sample Preparation Set 1.00677 required
*3 BOD Nutrient Salt Mixture  1.00687 required
*4 Reagents for free chlorine testing are Reagent Cl2-1 1.00086.0001  and Reagent Cl2-2 1.00087.0001 together with empty cell and accessories  1.00089.0001
Reagents for total chlorine are Reagent Cl2-1 1.00086.0001, Reagent Cl2-2 1.00087.0001 and Reagent Cl2-3 1.00088.0001  together with empty cell and accessories  1.00089.0001
*5 TOC screw caps for digestion required
*6 Zinc Reagent-6 required
Formel: Zn
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 420 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10255
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 419 °C
Molar Mass 65.39 g/mol
Boiling Point 906 °C (1013 hPa)
Density 7.13 g/cm3 (20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..