Standardlösungen für die analytische Qualitätssicherung, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.09017.0100
1.09017.0100EA 100.1 EUR InStock
1.09017.0100
Standardlösungen für die analytische Qualitätssicherung, Supelco®
Standards Umweltanalyse-Standards
Diese Standardlösungen können durch Verdünnen auf die gewünschte Endkonzentration für den entsprechenden Messbereich des Testsatzes gebracht werden. Weiterhin kann aus diesen Standards auch eine Aufstocklösung für das Additionsverfahren hergestellt werden. Somit sind sie eine preiswerte und einfache Möglichkeit für die analytische Qualitätssicherung.
Alle Standardlösungen CertiPUR® sind rückführbar auf NIST.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge