Schiff-Reagenz Aldehyde_analysis, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ100
1.09034.1000
1.09034.1000EA 70.1 EUR InStock
1.09034.1000
Schiff-Reagenz Aldehyde_analysis, Supelco®
Schiff-Reagenz
For the analytical determination of aldehydes in the ppm range.
For histology we recommend Schiff's reagent item 109033.
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (SO₂) 0.15 - 0.30 %
Application test conforms
pH 1.5 (H2O, 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge