Salzsure c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N) Titripur Reag. USP 1 * 4 L
Lieferant: MERCK MILLIPORE
Salzsure c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N) Titripur Reag. USP 1 * 4 L
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Salzsäure c(HCl) = 0.5 mol/l (0.5 N) Titripur Reag. USP 1 * 4 L 1.09058.4003 1 * 4 L
Hersteller-Artikelnummer:: 1.09058.4003
Lokale Artikelnummer:: MERC1.09058.4003
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder