Schwefelsure c(H2SO4) = 0.25 mol/l (0.5 N) Titripur 1 * 1 L
Lieferant: MERCK MILLIPORE
Schwefelsure c(H2SO4) = 0.25 mol/l (0.5 N) Titripur 1 * 1 L
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Schwefelsäure c(H2SO4) = 0.25 mol/l (0.5 N) Titripur 1 * 1 L 1.09073.1003 1 * 1 L
Hersteller-Artikelnummer:: 1.09073.1003
Lokale Artikelnummer:: MERC1.09073.1003
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder