Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Silbernitrat 0,1 mol/l (0,1 N) in wässriger Lösung, Titripur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.09081.1000 1.09081.2500 1.09081.9010 1.09081.4000 1.09081.1003
1.09081.1000EA 93.28 EUR InStock
1.09081.1000 1.09081.2500 1.09081.9010 1.09081.4000 1.09081.1003
Silbernitrat 0,1 mol/l (0,1 N) in wässriger Lösung, Titripur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Supelco®
Silbernitrat
Merck have introduced into their Titripur® Titrants range packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. Mettler Toledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.

Stability of product in Titripac packaging: Merck have carried out testing to show that products are stable for 36 months when in use and opened. Please see Technical report (Product specification) in the Related Information tab below.


Formel: AgNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1760
ADR: 8,III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=166a8d8e5beb1527d4f3ab500692f0f7f86f3b10&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..