Luftkeimsammler, MAS-100 NT®
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.09191.0001 1.17274.0001
1.09191.0001EA 10570 EUR InStock
1.09191.0001 1.17274.0001
Luftkeimsammler, MAS-100 NT®
Probenehmer Luftkeimsammler
Der perforierte Probenahmekopf kann sterilisiert und für die horizontale Probenahme angepasst werden.
  • Petrischalen (90 mm) oder Abklatschplatten (55 mm)
  • Programmierbare Verzögerung und individuell vorwählbare, einstellbare Volumina
  • Bis zu 100 Proben können mit Datum, Uhrzeit, Benutzer und Volumen protokolliert werden
  • Vollautomatischer Kalibrierzyklus, automatische Zertifikaterstellung mit digitalem Anemometer DA-100 NT® und PC
  • Massenstromsensor zur Gewährleistung einer konstanten Luftstromrate
  • USB-Anschluss zur Kommunikation mit einem Computer
  • Autoklavierbarer Probenentnahmekopf zur Vermeidung jeglicher Kontamination
Für den Einsatz in Reinräumen, pharmazeutischen Unternehmen, Krankenhäusern und in der Lebensmittelindustrie.
Zertifizierungen: ISO 14698 - 1/2
Bestellinformation: Größere Probenahmeköpfe sind auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang: Lieferung in einem Koffer mit Netzteil, USB-Verbindungskabel und CD-ROM mit PC-Software.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge