Luftkeimsammler, MAS-100 NT Ex®
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.09194.0001 1.17275.0001 1.17276.0001 1.17278.0001
1.09194.0001EA 13680 EUR InStock
1.09194.0001 1.17275.0001 1.17276.0001 1.17278.0001
Luftkeimsammler, MAS-100 NT Ex®
Probenehmer Luftkeimsammler
The MAS-100 NT® Ex combines all the advantages of the MAS-100 NT® but, in addition, has been tested for use in areas where there are explosive atmospheres.
  • Uses 90 mm petri dishes
  • Programmable delay before sampling starts
  • Pre-selected volumes are individually adjustable
  • Mass flow sensor ensuring a constant airflow
  • Fully automatic calibration cycle with automatic creation of calibration certificate with digital anemometer DA-100 NT® and PC
  • Autoclavable sampling head to avoid any contamination
  • MAS-100 NT EX with HEPA H13 air outlet filter: safety against carryover of contamination
  • For even more safety, each MAS-100 NT EX can be retrofitted with a HEPA adapter kit
Zertifizierungen: EN 60079 und ISO 14698 - 1/2 mit ATEX Zertifikat.
Lieferumfang: Lieferung in einem Koffer mit Netzteil, USB-Verbindungskabel und CD-ROM mit PC-Software.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge