Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Azure II für die Mikroskopie (C.I.52010/52015)

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400

1.09211.0010 1.09211.1000
1.09211.0010EA 49.9 EUR InStock
1.09211.0010 1.09211.1000
Azure II für die Mikroskopie (C.I.52010/52015)
Azure II
Azure II (C.I. 52010/ 52015) is a dry dye for the preparation of a color staining solution used for the staining of blood and bone marrow smears of human origin. The dye is a CE certified IVD product and has a constant dye content and a reliable high quality, which is one of the major precondition for a reproducible diagnostic staining.

  • Blood smears


Formel: C₁₆H₁₈N₃S·C₁₅H₁₆N₃S·2Cl
MW: 625.68 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00080716
CAS-Nummer: 37247-10-2
IVDLogo
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge