Safranin O -Lösung zur Gramfärbung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.09217.0500 1.09217.2500 1.09217.9180
1.09217.0500EA 40.2 EUR InStock
1.09217.0500 1.09217.2500 1.09217.9180
Safranin O -Lösung zur Gramfärbung, Sigma-Aldrich®
Safranin O
Formel: C₂₀H₁₉ClN₄
Dichte: 0,98 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011759
CAS-Nummer: 477-73-6
IVDLogo
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge