Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.09527.0001 1.10232.0001 1.09526.0003 1.09486.0003 1.10962.0003 1.09489.0003 1.09521.0003 1.09555.0003 1.09557.0003 1.09514.0003 1.09556.0003
1.09527.0001EA 37.92 EUR InStock
1.09527.0001 1.10232.0001 1.09526.0003 1.09486.0003 1.10962.0003 1.09489.0003 1.09521.0003 1.09555.0003 1.09557.0003 1.09514.0003 1.09556.0003
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Testpapiere pH-Indikatorstreifen
Dieses traditionelle pH-Indikatortestpapier ist auf einer 4,8-m-Rolle erhältlich. Das hochwertige Filterpapier wird mit Indikatorlösungen und Indikatorlösungsmischungen imprägniert und dann getrocknet sowie auf die benötigte Größe zugeschnitten.
  • Rollen können effizienter als Papierstreifen verwendet und gelagert werden
  • Qualitätsprüfung - Tests werden geprüft und mit zertifizierten Pufferlösungen kalibriert
  • Große und kleine pH-Bereiche verfügbar
* Keine Farbskalakarte im Lieferumfang enthalten
** Jede Packung enthält 3×100 Streifen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge