Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

n-Heptan GC_reference, Supelco®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ100

1.09686.0005
1.09686.0005EA 281 EUR InStock
1.09686.0005
n-Heptan GC_reference, Supelco®
n-Heptan


Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Siedepunkt: 98.4
Melting Pt: –90.6 °C
Dichte: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3
Merck Index: 13,04679
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=8448ee44d4a93782bfa2900878099424dfa17053&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.05 g/l (20 °C)
Melting Point -90.5 °C
Molar Mass 100.2 g/mol
Boiling Point 97 - 98 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 48 hPa (20 °C)
Flash Point -1 °C
Refractive Index 1.3876
Explosion Limit 1 - 7 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) no data available
Ignition Point 215 °C
Saturation concentration 196 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge