Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylmethylketon Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.09709.0005
1.09709.0005EA 279 EUR InStock
1.09709.0005
Ethylmethylketon Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®
Ethylmethylketon


Formel: C₂H₅COCH₃
Siedepunkt: 79,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –86 °C
Dichte: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=7560bf484cae1b3d9ae7f8cc59b75018d61b5022&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 292 g/l (20 °C)
Melting Point -86 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 79.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 105 hPa (20 °C)
Flash Point -1 °C
Refractive Index 1.3814 (15 °C)
Explosion Limit 1.8 - 11.5 %(V)
Density 0.805 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 (300 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 514 °C
Saturation concentration 310 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 6.3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge