Piperidin, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ300
1.09724.0500
1.09724.0500EA 256 EUR InStock
1.09724.0500
Piperidin, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Piperidin
Formel: C₅H₁₁N
MW: 85.15 g/mol
Siedepunkt: 107.3
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 0.8622 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 16
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005979
CAS-Nummer: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8 (3)
Merck Index: 12,07621
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) miscible in all proportions
Melting Point -10 °C
Molar Mass 85.15 g/mol
Boiling Point 106 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 34 hPa (20 °C)
Flash Point 16 °C
Explosion Limit 1.5 - 10.3 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..