Referenzsubstanzen
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.09602.0005 1.09637.0005 1.09743.0005
1.09602.0005EA 281 EUR InStock
1.09602.0005 1.09637.0005 1.09743.0005
Referenzsubstanzen
Standards Gaschromatographie-Standards
Referenzsubstanzen können für die Identifizierung von unbekannten Verbindungen in einem Gaschromatogramm oder als Standards in quantitativen GC-Analysen verwendet werden. Sie dienen auch zur Charakterisierung von GC-Säuleneigenschaften.
  • Weitgehend frei von Isomeren
  • Besonders reine Substanzen
  • Assay in der Regel über 99,5 %
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge