Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

m-Xylol Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.09797.0005
1.09797.0005EA 281 EUR InStock
1.09797.0005
m-Xylol Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®
m-Xylol


Formel: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 138
Melting Pt: –48 °C
Dichte: 0.864 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 25
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008536
CAS-Nummer: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
UN: 1307
ADR: 3
Merck Index: 12,10214
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point -48 °C
Molar Mass 106.16 g/mol
Boiling Point 139 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8 hPa (20 °C)
Flash Point 25 °C
Explosion Limit 1.1 - 7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 525 °C
Saturation concentration 35 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 13.5
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge