Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Puffer, konzentrierte Lösungen, Titrisol®, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


1.09879.0001 1.09880.0001 1.09881.0001 1.09882.0001 1.09883.0001 1.09884.0001 1.09885.0001 1.09886.0001 1.09887.0001 1.09888.0001 1.09889.0001 1.09890.0001 1.09892.0001 1.09893.0001 1.09883.0050 1.09884.0050 1.09887.0050 1.09889.0050
1.09879.0001EA 37 EUR InStock
1.09879.0001 1.09880.0001 1.09881.0001 1.09882.0001 1.09883.0001 1.09884.0001 1.09885.0001 1.09886.0001 1.09887.0001 1.09888.0001 1.09889.0001 1.09890.0001 1.09892.0001 1.09893.0001 1.09883.0050 1.09884.0050 1.09887.0050 1.09889.0050
Puffer, konzentrierte Lösungen, Titrisol®, Supelco®
Puffer pH-Puffer
Titrisol® Pufferkonzentrat für 500 ml Pufferlösung [20 °C]
.

  • Rückführbar auf sekundäres Referenzmaterial (SRM) von NIST und PTB
  • Pufferkonzentrat für die Zubereitung von 500 ml Pufferlösung
  • Genauigkeit: ≤0,05 pH-Einheiten bei 20 °C

* Pufferlösung nach WEISE 1000 ml


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge