Oxalsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.005 mol/l (0.01 N), Titrisol®, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09932.0001
1.09932.0001EA 31.9 EUR InStock
1.09932.0001
Oxalsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.005 mol/l (0.01 N), Titrisol®, Supelco®
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 365
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
Merck Index: 13,06980
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.002 g/cm3 (20 °C)
pH 1.5 (H2O, 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge