Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid ≥98,0% (durch GC) Derivatisierungsreagenz, für die Gaschromatographie, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.10255.0005 1.10255.0025
1.10255.0005EA 103 EUR InStock
1.10255.0005 1.10255.0025
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid ≥98,0% (durch GC) Derivatisierungsreagenz, für die Gaschromatographie, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid


Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257.4 g/mol
Siedepunkt: 145
Melting Pt: –41 °C
Dichte: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 34
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 1993
ADR: 3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR) Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge