Dichlor-1,3,5-triazintrion Natriumsalz Dihydrat, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
MQ100
1.10888.0100
1.10888.0100EA 281 EUR InStock
1.10888.0100
Dichlor-1,3,5-triazintrion Natriumsalz Dihydrat, Supelco®
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Formel: C₃Cl₂N₃NaO₃·2H₂O
MW: 255.98 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149404
CAS-Nummer: 51580-86-0
EINECS: 220-767-7
UN: 3077
ADR: 9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 250 g/l (25 °C)
Melting Point 240 - 250 °C (decomposition)
Molar Mass 255.98 g/mol
Bulk Density 980 kg/m3
pH 6.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge