Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung für die Elektrophorese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
MQ100
1.11608.0030
1.11608.0030EA 79.3 EUR InStock
1.11608.0030
Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung für die Elektrophorese, Sigma-Aldrich®
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394.31 g/mol
Siedepunkt: 72
MDL Number: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2810
ADR: 6.1
Merck Index: 13,04751
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge