Chrom, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12097.0500 1.12097.5000
1.12097.0500EA 190 EUR InStock
1.12097.0500 1.12097.5000
Chrom, Pulver, Sigma-Aldrich®
Chromium
Formel: Cr
MW: 52 g/mol
Siedepunkt: 2469
Melting Pt: 1840
Dichte: 7.2
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
Merck Index: 12,02288
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1890 °C
Molar Mass 51.99 g/mol
Boiling Point 2670 °C (1013 hPa)
Density 7.20 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge