Gallium(III)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ200
1.12171.0005
1.12171.0005EA 144 EUR InStock
1.12171.0005
Gallium(III)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Gallium(III)nitrat Hydrat
Formel: GaN₃O₉·H₂O
MW: 273.75 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149723
CAS-Nummer: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 65 °C
pH 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge