Tellurdioxid ≥99,5%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ200
1.12356.1000
1.12356.1000EA 2720 EUR InStock
1.12356.1000
Tellurdioxid ≥99,5%, Sigma-Aldrich®
Tellurdioxid
Formel: O₂Te
MW: 159.6 g/mol
Siedepunkt: 1245
Melting Pt: 773
MDL Number: MFCD00011263
CAS-Nummer: 7446-07-3
Merck Index: 14,09123
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 733 °C
Molar Mass 159.60 g/mol
Boiling Point 1245 °C
Density 6.02 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Tellurium(IV) oxide
Hill Formula O2Te
Chemical Formula TeO2
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge