HPTLC-Glasplatten, Kieselgel 60, modifiziert
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
1.12668.0001EA 599 EUR InStock
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
HPTLC-Glasplatten, Kieselgel 60, modifiziert
TLC-Platten
Die modifizierten CN- und DIOL-Kieselgelplatten sind mittelpolar und sowohl im Normal- als auch im RP-Phasen Modus geeignet. Die besondere Selektivität der Aminophase dient zur Auftrennung geladener Verbindungen mit Hilfe eines Ionenaustauschers. Sie stellt eine Alternative zur PEI-Cellulose dar.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge