Lithiummetaborat, Spectromelt® A20 XRF, fused, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ100
1.12996.1000
1.12996.1000EA 869 EUR InStock
1.12996.1000
Lithiummetaborat, Spectromelt® A20 XRF, fused, Supelco®
Lithium metaborate
Formel: BLiO₂
MW: 49.75 g/mol
Siedepunkt: 1719
Melting Pt: 845
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011089
CAS-Nummer: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Merck Index: 13,05546
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge