Visuelle Farbkits, Carbonathärte, MQuant®, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.08048.0001 1.14653.0001
1.08048.0001EA 103 EUR InStock
1.08048.0001 1.14653.0001
Visuelle Farbkits, Carbonathärte, MQuant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Schnelltests, visueller Farbvergleich.
  • Ergebnisse in ungefähr 5 Minuten
  • Einfach zu verwenden
  • Anwendungsgerechte Messbereiche
  • Tragbar
  • Eine Auswahl an kostengünstigen Nachfüllpackungen (RP) sind verfügbar
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden:
Dieses Sortiment umfasst sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit ihrem breiten Spektrum an verfügbaren Testparametern sind diese Schnelltests die Methode der Wahl für Aquarien, Fischzucht, Gewässerökologie, Umwelt-, Kühl- und Kesselwasseranalyse.
** 1 Tropfen
Lieferumfang: Jedes Testkit enthält alle notwendigen Reagenzien, Reaktionsküvetten, eine Farbvergleichstabelle und eine ausführliche Gebrauchsanweisung.
Achtung! Bitte beachten: ** 1 Tropfen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge