Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.14693.0001
1.14693.0001EA 281.4 EUR InStock
1.14693.0001
Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Der PhotoCheck ist für den Test der Wellenlängenrichtigkeit von allen Merck Photometern konzipiert und kann als sekundärer Standard für Testinstrumente gemäß DIN/ISO 9000 und ISO 14000 verwendet werden. Die stabilen Farblösungen dienen der Überprüfung folgender Filter bzw. Wellenlängeneinstellungen in Spektralphotometern: 445 und 446 nm, 520 und 525 nm und 690 nm. Die richtige Wellenlängeneinstellung und die Linearität der Extinktionsmessung wird mit vier Lösungen pro Wellenlänge geprüft. Die Rückverfolgbarkeit dieser Prüflösungen auf internationale Standards wird durch Überprüfung in einem Referenz-Spektralphotometer garantiert, der mit dem Primärstandard (NIST) verglichen wird. Diese Werte sind dokumentiert und werden als Teil des Sets geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge