Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Badflüssigkeit, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


1.06900.1000 1.15265.2500
1.06900.1000EA 107 EUR InStock
1.06900.1000 1.15265.2500
Badflüssigkeit, Supelco®
Flüssigkeiten für Umwälzbäder
Höhere Lebensdauer des Thermostats durch Badflüssigkeiten.

  • Ölbadflüssigkeit bis ca. 250 °C verwendbar
  • Badflüssigkeit bis ca. 170 °C verwendbar
  • Nicht korrosiv
  • Hoher Flammpunkt
  • Geringe Verdampfung

Note: At temperatures approaching the recommended maximum operating temperature it may be advisable to use these products in a fume cupboard or vented area.

Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Bei Temperaturen um die empfohlene maximale Betriebstemperatur ist es u. U. empfehlenswert, diese Produkte in einem Abzug oder einem belüfteten Bereich zu verwenden.
1 cP = 1 mPa.s


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge