Peroxid-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.16974.0001 1.16731.0001 1.17968.0001
1.16974.0001EA 48.1 EUR InStock
1.16974.0001 1.16731.0001 1.17968.0001
Peroxid-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Streifen für die Verwendung mit RQflex 10, RQflex 10 plus und RQflex® 20.
  • Schnelle Analyse mit zuverlässigen Ergebnissen
  • Barcode Kallibrierung
  • Niedrige Analyse-Kosten
  • Umweltfreundlich
This test is suited for the determination of inorganic peroxides in aqueous solutions. Furthermore, it can be used in disinfecting and rinsing solutions (e.g., in food technology and laundries) and in swimming pool water.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
EGÄNZENDE PRODUKTE
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge