Luftkeimsammler, MAS-100 VF®
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.17103.0001
1.17103.0001EA 8070 EUR InStock
1.17103.0001
Luftkeimsammler, MAS-100 VF®
Probenehmer Luftkeimsammler
Der MAS-100 VF® verwendet Standardpetrischalen zur Überwachung der Qualität Ihrer Umgebung. Seine elektronische Geschwindigkeitskontrolle hält eine akkurate Flussrate aufrecht. Durch den Griff kann der Sammler auf einem optionalem Stativ montiert werden, wodurch Tests in verschiedenen Winkeln bei feststehenden Anwendungen durchgeführt werden können. Der perforierte Deckel ist der gleiche wie bei den standardmäßigen MAS-100® Sammlern.
  • Programmierbare Startverzögerung und gewünschte Volumina sind vor dem Beginn der Probennahme individuell einstellbar
  • Beleuchtetes Grafik-Display mit menügeführter Navigation, die mit direkten Auswahltasten und Auf- und Abwärtspfeilen bedient werden kann
  • Vollautomatischer Kalibrierzyklus mit automatischer Kalibrierzertifikaterstellung, sowie digitalem Anemometer DA-100 NT® und PC
  • Hochmoderner Massendurchflusssensor für einen konstanten Luftstrom
  • Autoklavierbarer Probennahmekopf zur Vermeidung jeglicher Kontamination
Speziell für zu kontrollierende Umgebungen entwickelt. Regulatorische Bedingungen erfordern eine Luftüberwachung in Produktionseinrichtungen, da sich mikrobielle Kontaminationen auf die Qualität auswirken und die Haltbarkeit des Produkts verringern können.
Zertifizierungen: ISO 14698 - 1/2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge