Capping A fr die DNA-/RNA-Synthese Tetrahydrofuran/2,6-Lutidin/Acetanhydrid 8/1/1 v/v/v 1 * 4 L
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Capping A fr die DNA-/RNA-Synthese Tetrahydrofuran/2,6-Lutidin/Acetanhydrid 8/1/1 v/v/v 1 * 4 L
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Capping A für die DNA-/RNA-Synthese Tetrahydrofuran/2,6-Lutidin/Acetanhydrid 8/1/1 v/v/v 1 * 4 L 1.18603.4000 1 * 4 L
Hersteller-Artikelnummer:: 1.18603.4000
Lokale Artikelnummer:: MERP1.18603.4000
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder