Hygiene-Monitoring-System, HY-LiTE® 2
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.30100.0001
1.30100.0001EA 8170 EUR InStock
1.30100.0001
Hygiene-Monitoring-System, HY-LiTE® 2
Überwachungssysteme Hygiene-Überwachungssysteme
HY-LiTE® 2 dient der schnellen, quantitativen Hygieneüberwachung von Flüssigkeiten und Oberflächen mittels ATP-Biolumineszenz. Das Gerät ist in einer handlichen, leichten Umhängetasche untergebracht und umfasst Datenaufzeichnung und die Software TREND2 zur erweiterten Datenverwaltung. Mit der HY-LiTE® TREND2 Software können HACCP-Pläne und individuelle Grenzwerte erstellt werden. Durch die grafische Darstellung der Ergebnisse sind diese einfach auszuwerten und zu interpretieren. HY-LiTE® wird in den verschiedensten Produktions- und Verarbeitungsbereichen eingesetzt, wie z. B. in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie, der Dienstleistungsbranche (Gebäudereinigung), in der Gemeinschaftsverpflegung und in Großküchen, bei Getränkeherstellern sowie in staatlichen Institutionen oder der Pharmaindustrie.
  • Benutzerfreundlich und handlich, kann von jedem bedient und überall eingesetzt werden
  • Liefert Ergebnisse innerhalb von nur einer Minute; Produktionsmitarbeiter können direkt nach der Reinigung testen, sodass notwendige Behebungsmaßnahmen noch vor Produktionsbeginn getroffen werden können
  • Das Luminometer speichert 2000 Messergebnisse, sodass Trends identifiziert und „Vorher-Nachher“-Effekte der Reinigungsverfahren veranschaulicht werden können
  • Breiter Betriebstemperaturbereich (5 bis 35 °C) ermöglicht den Einsatz in jeglichen Bereichen – von Kühlräumen bis hin zu Bereichen der heißen Lebensmittelverarbeitung
Lieferumfang: Inklusive HY-LiTE® 2 Luminometer, Qualitätssicherungszertifikat und Prüfbericht, AC-Netzteil (110 - 240 V) und Adaptern für internationalen Gebrauch, Batteriefach (4 x AA-Batterien erforderlich; Batterien nicht im Lieferumfang enthalten), USB-Stick mit TREND 2 Software für Windows O/S PCs (von Win10 unterstützt) und Benutzerhandbüchern, USB-Kabel für TREND 2 Datensynchronisierung sowie robuster Tragetasche mit Schultergurt. Zusätzlich sind auch verschiedene HY-LiTE® 2 Zubehörteile verfügbar, die separat bestellt werden können; bitte wenden Sie sich an Ihren Avantor-Ansprechpartner für weitere Informationen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge