Reiniger, Flüssigkonzentrate, zur Anwendung in Spülmaschinen, AP-Serie, Extran®, Supelco®
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
1.07558.2000EA 106.4 EUR InStock
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
Reiniger, Flüssigkonzentrate, zur Anwendung in Spülmaschinen, AP-Serie, Extran®, Supelco®
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Eine Auswahl an Reinigern, die entwickelt wurden, um die Vorgaben hinsichtlich der maschinellen Reinigung von Glaswaren und Kleingeräten in Laboren zu erfüllen.
  • Prevents carry-over of residues to the next analysis
  • Chlorine-free
Diese Produkte wurden in Zusammenarbeit mit führenden Geräteherstellern entwickelt, um ihre Eignung für Spülmaschinen zu gewährleisten. Die Extran® Produkte wurden ausgiebig auf Wirksamkeit und geringe Schaumbildung getestet. Alkalische Reiniger sollten nach der Reinigung mit einem sauren Nachspülmittel neutralisiert werden.More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
EGÄNZENDE PRODUKTE
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..