Zubehör für HPLC-Säulen
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.50082.0001 1.50083.0001 1.50226.0001 1.50227.0001 1.51257.0001 1.51258.0001 1.51419.0001 1.50017.0001 1.51487.0001 1.51486.0001 1.51496.0001
1.50082.0001EA 441 EUR InStock
1.50082.0001 1.50083.0001 1.50226.0001 1.50227.0001 1.51257.0001 1.51258.0001 1.51419.0001 1.50017.0001 1.51487.0001 1.51486.0001 1.51496.0001
Zubehör für HPLC-Säulen
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
Merck Säulen sind in 3 Ausführungen erhältlich.
1. Die Hibar® RT ist eine herkömmliche Säule mit ¹/₁₆"-Standard-Endfittings. Zum Schutz der Säule kann der separate Hibar® Vorsäulenkartuschenhalter in Verbindung mit LiChrospher® 4-4 Vorsäulenkartuschen verwendet werden.
2. Die LiChroCART® Kartuschensäulen verwenden die austauschbaren manuCART® Endfittings mit ¹/₁₆"-Standardverbindungen. manuCART® Endfittings besitzen einen integrierten Vorsäulenkartuschenhalter zur Minimierung des Totvolumens. Sie können für Merck Kartuschen zwischen 75 und 250 mm Länge eingesetzt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..