HPLC-Säulen, LiChroCART®, LiChrospher® 100 RP-8e
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.50170.7091 1.50171.7091 1.50171.7092 1.50173.7091 1.50175.7091 1.50175.7092 1.50177.7091 1.50177.7092 1.50178.7091 1.50178.7092 1.50179.7092 1.50195.7091 1.50195.7092 1.50201.7091 1.50201.7092 1.50228.7091 1.50228.7092 1.50229.7091 1.50229.7092 1.50233.7091 1.50233.7092 1.50234.7091 1.50234.7092 1.50236.7092 1.50302.7091 1.50302.7092 1.51432.7091 1.51432.7092 1.51442.7091 1.51442.7092 1.51443.7091 1.51443.7092 1.51444.7091 1.51444.7092 1.51448.7091 1.50170.7092 1.50195.7075 1.50174.7091 1.50175.7075 1.50179.7091 1.50173.7092 1.50174.7109 1.50174.7092
1.50170.7091EA 0 EUR InStock
1.50170.7091 1.50171.7091 1.50171.7092 1.50173.7091 1.50175.7091 1.50175.7092 1.50177.7091 1.50177.7092 1.50178.7091 1.50178.7092 1.50179.7092 1.50195.7091 1.50195.7092 1.50201.7091 1.50201.7092 1.50228.7091 1.50228.7092 1.50229.7091 1.50229.7092 1.50233.7091 1.50233.7092 1.50234.7091 1.50234.7092 1.50236.7092 1.50302.7091 1.50302.7092 1.51432.7091 1.51432.7092 1.51442.7091 1.51442.7092 1.51443.7091 1.51443.7092 1.51444.7091 1.51444.7092 1.51448.7091 1.50170.7092 1.50195.7075 1.50174.7091 1.50175.7075 1.50179.7091 1.50173.7092 1.50174.7109 1.50174.7092
HPLC-Säulen, LiChroCART®, LiChrospher® 100 RP-8e
Chromatographiesäulen
LiChroCART® Edelstahlkartuschen sind mit LiChrospher®-Sorbentien erhältlich. Ideal zur Separation von Verbindungen unter basischen Eluenten.
Diese LiChroCART® Kartuschen erfordern Teilenummer 1.51486.0001 manu-CART® Kartuschensäulenhalter, der für eine Kartuschensäule mit oder ohne 4×4-mm-Vorsäule verwendet werden kann. LiChroCART® Säulen 250×10 mm benötigen Teilenummer 1.51419.0001 manu-CART® 10. Die kurzen LiChroCART® Säulen können als Set einschließlich der entsprechenden Kartuschenhalter und einer Kartusche, oder als Pack mit 3 Kartuschen ohne Kartuschenhalter bestellt werden. Die separaten Artikelnummern für die Kartuschen lauten wie folgt wie folgt: 1.50227.0001 für LiChroCART® Kartuschenhalter für 30-mm-Kartusche und 1.50226.0001 für LiChroCART® Kartuschenhalter für 55-mm-Kartusche.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge