UHPLC-Säulen, Purospher® STAR RP-18 endcapped
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.50650.0001 1.50651.0001 1.50645.0001 1.50646.0001 1.50654.0001 1.50648.0001 1.50653.0001 1.50649.0001 1.50648.1003
1.50650.0001EA 526 EUR InStock
1.50650.0001 1.50651.0001 1.50645.0001 1.50646.0001 1.50654.0001 1.50648.0001 1.50653.0001 1.50649.0001 1.50648.1003
UHPLC-Säulen, Purospher® STAR RP-18 endcapped
Chromatographiesäulen
Diese UHPLC-Säulen, die mit optimiertem 2-μm-Partikel-Kieselerde erhältlich sind und auf Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping basieren, sind ideal für ultraschnelle Anwendungen, bei denen Auflösung, Empfindlichkeit und Probendurchsatz entscheidend sind. Sie sind die erste Wahl für Hochdurchsatz-Screening und QC-Analysen, Prozessüberwachung, Methodenentwicklung und LC-MS-Anwendungen. Aufgrund ihrer ausgewogenen Selektivität decken Purospher® STAR RP-18 UHPLC-Säulen mit Endcapping nahezu alle anspruchsvollen Trennungen mit Tailing-freien Chromatogrammen ab. Purospher® STAR RP-18 3-μm-Säulen mit Endcapping werden für schwierige Proben empfohlen, bei denen Verstopfung und Gegendruck ein Problem darstellen.
  • In der UHPLC-Umgebung wird die Geschwindigkeit um den Faktor 10 erhöht
  • Der Lösungsmittelverbrauch wird drastisch reduziert
  • Hervorragende Peak-Form für alle Arten von sauren, basischen und metallchelatisierenden Analyten
  • Außergewöhnliche pH-Stabilität von pH 1,5 bis 10,5 für einen extrem breiten Anwendungsbereich
  • Erhöhte Empfindlichkeit durch verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis
Die Hibar® HR Säulen sind druckbeständig und komplett mit Endfittings (600 bar) für UHPLC-Anwendungen ausgestattet.
Hibar® HR Säulen sind komplett mit Endfittings und druckbeständig (600 bar) für UHPLC-Anwendungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge