HPLC-Säulen, SeQuant® ZIC®-cHILIC
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.50662.0001 1.50670.0001 1.50658.0001 1.50659.0001 1.50656.0001 1.50657.0001 1.50660.0001 1.50661.0001 1.50669.0001 1.50658.1003
1.50662.0001EA 1430 EUR InStock
1.50662.0001 1.50670.0001 1.50658.0001 1.50659.0001 1.50656.0001 1.50657.0001 1.50660.0001 1.50661.0001 1.50669.0001 1.50658.1003
HPLC-Säulen, SeQuant® ZIC®-cHILIC
Chromatographiesäulen
ZIC®-cHILIC basiert auf der gleichen Technologieplattform wie ZIC®-HILIC, zeichnet sich aber durch eine andere funktionelle Gruppe und ein optimiertes Herstellungsverfahren aus. Die unterschiedliche Ladungsausrichtung der zwitterionischen Funktionsgruppe führt zu einer anderen (komplementären) Selektivität für polare hydrophile Verbindungen. Die Selektivität ist besonders vorteilhaft für hydrophile Verbindungen, die negativ geladen, positiv geladen, zwitterionisch oder neutral sind, z. B. organische Säuren, Aminosäuren, Metaboliten, Aminoglykoside und Nukleotide.
  • Komplementäre Selektivität durch neu ausgerichtete Ladungen in zwitterionische Funktionsgruppen
  • Perfekte LC-MS-Kompatibilität dank niedriger Eluent-Pufferstärke und sehr geringem Ausbluten
  • Hochdichte gebundene mit Phosphorylcholin gebundene zwitterionische stationäre Phase
  • Sehr hohe Stabilität und ausgezeichnete Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge