LiChrospher 100 NH2 (5m) Hibar RT 250-4.6 HPLC column 1 * 1 ST
Lieferant: MERCK MILLIPORE
LiChrospher 100 NH2 (5m) Hibar RT 250-4.6 HPLC column 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
LiChrospher® 100 NH2 (5µm) Hibar® RT 250-4.6 HPLC column 1 * 1 ST 1.51904.0001 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 1.51904.0001
Lokale Artikelnummer:: MERC1.51904.0001
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder