Wasser mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, LiChrosolv®, Hyper-Qualität für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.59013.2500
1.59013.2500EA 75.8 EUR InStock
1.59013.2500
Wasser mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, LiChrosolv®, Hyper-Qualität für die LC-MS, Supelco®
Wasser mit 0,1% (v/v) Ameisensäure
LiChrosolv® hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, meeting all the requirements of modern LC-MS ionisation methods (ESI / APCI - positive and negative mode).
Thanks to their low level of ionic background and low ion suppression, LiChrosolv® hypergrade solvents provide high reproducibility and high ionisation efficiency. The packaging material has been improved to perfectly meet LC-MS quality requirements.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge