Salzsäure 0.01 M, Titripur®, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ100
1.60238.1000
1.60238.1000EA 28.3 EUR InStock
1.60238.1000
Salzsäure 0.01 M, Titripur®, Supelco®
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Storage Store at +15 °C to +25 °C
Molarity 0,01 M
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge