TitriplexIII Lsung c(Na2-EDTA) = 0.01 mol/l (0.01 N) (20 GRAD C) Titripur 1 * 1 L
Lieferant: MERCK MILLIPORE
TitriplexIII Lsung c(Na2-EDTA) = 0.01 mol/l (0.01 N) (20 GRAD C) Titripur 1 * 1 L
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
TitriplexIII Lösung c(Na2-EDTA) = 0.01 mol/l (0.01 N) (20 GRAD C) Titripur 1 * 1 L 1.60319.1003 1 * 1 L
Hersteller-Artikelnummer:: 1.60319.1003
Lokale Artikelnummer:: MERC1.60319.1003
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder